Crotonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: trans-Crotonic acid, 2-Butenoic acid, trans-2-Butenoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02650.0100 8.02650.1000
8.02650.0100EA 46.2 CHF
8.02650.0100 8.02650.1000
Crotonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Crotonsäure
Formel: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Siedepunkt: 185…199 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 71…72 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002701
CAS-Nummer: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02625
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 6.2 g/l (20 °C)
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Bulk Density 543 kg/m3
Boiling Point 185.0 - 199.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.25 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C