Phenylchlorformiat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02353.0250 8.02353.9010
8.02353.0250EA 61.4 CHF
8.02353.0250 8.02353.9010
Phenylchlorformiat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenylchlorformiat
Formel: C₇H₅ClO₂
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –28 °C
Dichte: 1.248 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000637
CAS-Nummer: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1 (8),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -28 °C
Molar Mass 156.57 g/mol
Boiling Point 188 - 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.9 hPa (20 °C)
Flash Point 69 °C
Refractive Index 1.511 (20 °C, 589 nm)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials