Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 2,2’-Dichlordiethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01678.1000EA 146 CHF
8.01678.9999 8.01678.1000 8.01678.0250
Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chlorethyl)ether
Formel: C₄H₈Cl₂O
MW: 143,01 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 55 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000975
CAS-Nummer: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN: 1916
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03091
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.01 g/l (20 °C)
Melting Point -51.9 °C
Molar Mass 143.01 g/mol
Boiling Point 177 - 178 °C
Vapor Pressure 1.07 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.457 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C