2-Aminothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01272.0100 8.01272.0500
8.01272.0100EA 35 CHF
8.01272.0100 8.01272.0500
2-Aminothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminothiazole
Formel: C₃H₄N₂S
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 86…89 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005325
CAS-Nummer: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 86 - 89 °C
Molar Mass 100.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 117 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
pH 9.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C