Trimethylorthoformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: TrimethoxymethanOrthoameisensäuretrimethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00885.0250EA 50.4 CHF
8.00885.0250 8.00885.9050 8.00885.1000 8.00885.9200 8.00885.9025 8.00885.9999
Trimethylorthoformiat, Sigma-Aldrich®
Trimethylorthoformiat
Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –53 °C
Dichte: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 13 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008483
CAS-Nummer: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07012
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 10 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -53 °C
Molar Mass 106.12 g/mol
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (7 °C)
Flash Point 13 °C
Refractive Index 1.379 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 44.6 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C