1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
4.90054.1000EA 0 CHF
4.90054.1000 4.90054.0025 4.90054.0100 4.90054.0500
1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₆H₁₁ClN₂
MW: 146,62 g/mol
Melting Pt: ∼80 °C
Dichte: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 186 °C
MDL Number: MFCD00074843
CAS-Nummer: 65039-09-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 77 - 79 °C
Molar Mass 146.62 g/mol