Phthalaldehyd, Millipore®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11452.0005 1.11452.0050
1.11452.0005EA 134 CHF
1.11452.0005 1.11452.0050
Phthalaldehyd, Millipore®
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 54…56 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 132 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003335
CAS-Nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),