3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) ≥99%, GR zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: TMB
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08622.0001EA 131 CHF
1.08622.0001 1.08622.9999
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) ≥99%, GR zur Analyse, Supelco®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 166…170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (perchloric acid titration) ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum) conforms
Melting range 166 - 170 °C
Loss on Drying (105°C) ≤ 0.2 %
Cd (Cadmium) Max. 0.15 ppm