4-Aminopyridin
Lieferant: LATOXAN
Synonyms:
Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
L9071-25
L9071-5
LATOL9071-25EA
0
CHF
LATOL9071-25
LATOL9071-5
4-Aminopyridin
4-Aminopyridin
Formel:
C₅H₆N₂ Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa) Melting Pt: 157…160 °C Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 156 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006439 CAS-Nummer: 504-24-5 EINECS: 207-987-9 UN: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03964 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...