2-Thiophencarbaldehyd, gelbe Flüssigkeit
Lieferant: ICN Biomedicals
Achtung
Synonyms: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
0215688780 0215688725
ICNA0215688780EA 192 CHF
ICNA0215688780 ICNA0215688725
2-Thiophencarbaldehyd, gelbe Flüssigkeit
2-Thiophencarbaldehyd
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Formel: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ? 10 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 77 °C (lit.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005429
CAS-Nummer: 98-03-3
EINECS: 202-629-8