Salpetersäure ≥70%
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
HONE17512.2500EA 333 CHF
HONE17512.2500
Salpetersäure ≥70%
Salpetersäure
Formel: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,I