Natriumacetat 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung

Lieferant: EUROCLONE

Synonyms: Acetic acid sodium salt

EMR268001 EMR268005 EMR268500
EURLEMR268001EA 0 CHF
EURLEMR268001 EURLEMR268005 EURLEMR268500
Natriumacetat 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Melting Pt: 324
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711

Order Now

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR