Wasser auf Zellkulturen getestet, steril destilliert
Lieferant: EUROCLONE
ECM0970D
ECM0970L
ECM0970L-1
EURLECM0970DEA
0
CHF
EURLECM0970D
EURLECM0970L
EURLECM0970L-1
Wasser auf Zellkulturen getestet, steril destilliert
Wasser
Formel:
H₂O Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Melting Pt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...