Methyltrichloracetat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
EHERC17684000EA 79.2 CHF
EHERC17684000
Methyltrichloracetat
Methyltrichloracetat
Formel: C₃H₃Cl₃O₂
MW: 177,41 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –17,5 °C
Dichte: 1,4897 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000794
CAS-Nummer: 598-99-2
EINECS: 209-960-7
UN: 2533
ADR: 6.1,III