3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB), zertifiziert
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: TMB
EHERC17413000EA 68.9 CHF
EHERC17413000
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB), zertifiziert
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 166…170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6