Diethylsuccinat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16985300EA 72.3 CHF
EHERC16985300
Diethylsuccinat
Diethylsuccinat
Formel: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –19 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009208
CAS-Nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038