1-Phenyl-2-thioharnstoff
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: N-Phenylthioharnstoff
EHERC16075000EA 79.2 CHF
EHERC16075000
1-Phenyl-2-thioharnstoff
1-Phenyl-2-thioharnstoff
Formel: C₇H₈N₂S
MW: 152,22 g/mol
Siedepunkt: 295…297 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 84…85 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004933
CAS-Nummer: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07468