Phenoxyessigsäure

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

EHERC16045000EA 79.2 CHF
EHERC16045000
Phenoxyessigsäure
Phenoxyessigsäure
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 98…100 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004296
CAS-Nummer: 122-59-8
EINECS: 204-556-7
Merck Index: 12,07407

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR