6-Methyl-2-thiouracil
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Methylthiouracil4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidin
EHERC15144300EA 72.3 CHF
EHERC15144300
6-Methyl-2-thiouracil
6-Methyl-2-thiouracil
Formel: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,519 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006040
CAS-Nummer: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Merck Index: 12,06210