Furfurylalkohol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: (2-Furfuryl)methanolFurfurol
EHERC13972300EA 65.4 CHF
EHERC13972300
Furfurylalkohol
Furfurylalkohol
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –31 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 75 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003252
CAS-Nummer: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04326