Bis(2-chlorethyl)ether
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,2’-Dichlordiethylether
EHERCA10651500EA 75.8 CHF
EHERCA10651500
Bis(2-chlorethyl)ether
Bis(2-chlorethyl)ether
Formel: C₄H₈Cl₂O
MW: 143,01 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 55 °C
MDL Number: MFCD00000975
CAS-Nummer: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN: 1916
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03091