1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2-Methyl-1,1,1-trichlor-2-propanol HemihydratAcetonchloroform HemihydratChlorbutanol HemihydratChlorbutol Hemihydratβ,β,β-Trichlor-tert-butylalkohol HemihydratChloreton Hemihydrat
EHERC10020000EA 62 CHF
EHERC10020000
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
Formel: C₈H₁₆Cl₆O₃
MW: 372,93 g/mol
Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179352
CAS-Nummer: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6