2-Desoxy-L-ribose
Lieferant: DEXTRA LABORATORIES
Synonyms: 2-Deoxy-L-erythropentose, 2-Deoxy-L-arabinose, 2-Deoxy-L(+)-ribose
BR52-1 BR52-2
DEXTBR52-1EA 0 CHF
DEXTBR52-1 DEXTBR52-2
2-Desoxy-L-ribose
2-Desoxy-L-ribose
Formel: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132941
CAS-Nummer: 18546-37-7