Safranin O
Lieferant: CLIN-TECH
Synonyms: Basisrot 23,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenaziniumchlorid
CTEH62024/1EA 0 CHF
CTEH62024/1
Safranin O
Safranin O
Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350,85 g/mol
Dichte: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011759
CAS-Nummer: 477-73-6
EINECS: 207-518-8