L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Lieferant: Chemicon
Synonyms: L(-)-Glutathion, reduziertγ-L-Glutamyl-L-cysteinylglycinGSH
CHMCMAB5310EA 1560 CHF
CHMCMAB5310
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307,33 g/mol
Melting Pt: 185…195 °C
Dichte: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488