Uracil, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion2,4-Dihydroxypyrimidin2,4-Pyrimidindion
6630-10EA 96.3 CHF
6630-10
Uracil, Millipore®
Uracil
Formel: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Siedepunkt: 379 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 194 °C
Dichte: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006016
CAS-Nummer: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Index: 12,09985