Propidiumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyms: 3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
537059-250EA 936 CHF
537059-250 537059-100 537059-50 537059-1
Propidiumiodid, Sigma-Aldrich®
Propidiumiodid
Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668,4 g/mol
MDL Number: MFCD00011921
CAS-Nummer: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0