Tricin, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms:
2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
39468-1
39468-100
39468-1EA
1420
CHF
39468-1
39468-100
Tricin, Calbiochem®
Tricine
Formel:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H MW: 179,17 g/mol Melting Pt: 187 °C Dichte: 1.523 g/cm³ (19.85 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004277 CAS-Nummer: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Merck Index: 13,09724 |