5-Fluoruracil, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
Synonyms: 2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidinFluoruracil5-FU
343922-1EA 135 CHF
343922-1
5-Fluoruracil, Millipore®
5-Fluoruracil
Formel: C₄H₃FN₂O₂
MW: 130,08 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 282…283 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006018
CAS-Nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04208