D(-)-Isoleucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
(2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
4006515.0001
4006515.0005
BACE4006515.0001EA
272.9
CHF
BACE4006515.0001
BACE4006515.0005
D(-)-Isoleucin
D(-)-Isoleucin
Formel:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH MW: 131,17 g/mol Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa) Melting Pt: 98 °C Dichte: 1.224 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064221 CAS-Nummer: 319-78-8 EINECS: 206-269-2 |