D(-)-allo-Isoleucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: (2R,3S)-(-)-α-Amino-β-methylvaleriansäure(2R,3S)-(-)-2-Amino-3-methylpentansäureH-D-allo-Ile-OH(2R,3S)-(-)-allo-Isoleucin
BACE4015231.1000EA 0 CHF
BACE4015231.1000 BACE4015231.0250 BACE4015231.5000
D(-)-allo-Isoleucin
D(-)-allo-Isoleucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
MDL Number: MFCD00066445
CAS-Nummer: 1509-35-9
EINECS: 216-143-9