Tricin ≥99%, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
E170-100GEA 115 CHF
E170-100G E170-500G E170-250G
Tricin ≥99%, ultrarein
Tricin
Biologischer Puffer für Zellkultur "in vitro", Enzymassays und einige Elektrophoreseanwendungen bei physiologischem pH.
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
MW: 179,17 g/mol
Melting Pt: 187 °C
Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004277
CAS-Nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Blei ≤ 0,001 %
Schmelzpunkt 182 - 188°C
pKa@25°C 8,1 - 8,2
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit ≥ 99 %
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (10%, Wasser)