4-Benzylanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Aminodiphenylmethane
L19873.03
L19873.06
L19873.03EA
103
CHF
L19873.03
L19873.06
4-Benzylanilin ≥98%
4-Benzylanilin
Purity: 98%
CAS No.: 1135-12-2
Molecular Formula: C13H13N
Formula Weight: 183.25
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 142-144°/1mm
MDL No.: MFCD00047861
Formel:
C₁₃H₁₃N Siedepunkt: 142…144 °C (1 mmHg) Melting Pt: 35…38 °C Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047861 CAS-Nummer: 1135-12-2 |