2-Aminoisonicotinonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L19841.03EA 84.9 CHF
L19841.03 L19841.14 L19841.06
2-Aminoisonicotinonitril 97%
2-Aminoisonicotinonitril
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Melting Pt: 148…152 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03791310
CAS-Nummer: 42182-27-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III