1,3-Difluor-5-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,5-Difluoroiodobenzene
L19510.03
L19510.06
L19510.03EA
64.1
CHF
L19510.03
L19510.06
1,3-Difluor-5-iodbenzol ≥98%
1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 2265-91-0
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 2041185
MDL No.: MFCD03094155
Formel:
C₆H₃F₂I MW: 239,99 g/mol Siedepunkt: 173…174 °C Flash-Pt: 82 °C (179 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094155 CAS-Nummer: 2265-91-0 |