1-(4-Pyridyl)piperazin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-(1-Piperazinyl)pyridine, 1-(Pyridin-4-yl)piperazine
L19396.06
L19396.03
L19396.14
L19396.06EA
239
CHF
L19396.06
L19396.03
L19396.14
1-(4-Pyridyl)piperazin ≥97%
1-(4-Pyridyl)piperazin
Purity: 97%
CAS No.: 1008-91-9
Molecular Formula: C9H13N3
Formula Weight: 163.22
Melting Point: 136-141°
Boiling Point: 195-200°/0.3mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00040745
Formel:
C₉H₁₃N₃ Siedepunkt: 195…200 °C (0.3 mmHg) Melting Pt: 136…141 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040745 CAS-Nummer: 1008-91-9 EINECS: 213-764-7 ADR: 8,III |