3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L18603.03
L18603.06
L18603.03EA
62.9
CHF
L18603.03
L18603.06
3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 2905-27-3
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2640617
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094655
Formel:
C₈H₉ClO₂S Melting Pt: 92…94 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094655 CAS-Nummer: 2905-27-3 UN: 3261 ADR: 8,II |