5-Brom-2-chlorpyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L18360.06
L18360.14
L18360.06EA
218
CHF
L18360.06
L18360.14
5-Brom-2-chlorpyrimidin ≥98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Purity: 98+%
CAS No.: 32779-36-5
Molecular Formula: C4H2BrClN2
Formula Weight: 193.43
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 95°/15mm
MDL No.: MFCD00483232
Formel:
C₄H₂BrClN₂ MW: 193.43 g/mol Siedepunkt: 95 °C (15 mmHg) Melting Pt: 77…80 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00483232 CAS-Nummer: 32779-36-5 |