3-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-(Pyridin-3-yl)ethanamine, 2-(3-Pyridyl)ethylamine
L16311.03
L16311.06
L16311.03EA
208
CHF
L16311.03
L16311.06
3-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
3-(2-Aminoethyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 20173-24-4
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Refractive Index: 1.5518
Odour: Amine-like
Boiling Point: 119-120°/19mm
Beilstein Reference: 111288
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00191604
Formel:
C₇H₁₀N₂ MW: 122.17 g/mol Siedepunkt: 119…120 °C (19 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191604 CAS-Nummer: 20173-24-4 ADR: 8 III |