tri-Kaliumorthophosphat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
L15168.0P L15168.22 L15168.36
L15168.0PEA 256 CHF
L15168.0P L15168.22 L15168.36
tri-Kaliumorthophosphat ≥97%
tri-Kaliumorthophosphat
Formel: K₃O₄P
MW: 212,27 g/mol
Melting Pt: 1340 °C
Dichte: 2.564 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036295
CAS-Nummer: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830