Butyllithium 1.6 mol/l in Hexan
Lieferant: Thermo Scientific
L13559.AE L13559.AP
L13559.AEEA 122 CHF
L13559.AE L13559.AP
Butyllithium 1.6 mol/l in Hexan
n-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Dichte: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –22 °C
MDL Number: MFCD00009414
CAS-Nummer: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I