Isobuttersäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
L13240.AE
L13240.AP
L13240.0F
L13240.AEEA
47.1
CHF
L13240.AE
L13240.AP
L13240.0F
Isobuttersäureanhydrid ≥97%
Isobuttersäureanhydrid
Purity: 97%
CAS No.: 97-72-3
Molecular Formula: [(CH3)2CHCO]2O
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Pungent
Melting Point: -56°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 386267
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008913
Formel:
C₈H₁₄O₃ Siedepunkt: 182 °C Melting Pt: –56 °C Dichte: 0.954 Flash-Pt: 67 °C (152 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008913 CAS-Nummer: 97-72-3 EINECS: 202-603-6 ADR: 8,II |