2-Cyclopropylethanol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L11080.03
L11080.06
L11080.MD
L11080.03EA
204
CHF
L11080.03
L11080.06
L11080.MD
2-Cyclopropylethanol 96%
2-Cyclopropylethanol
Purity: 96%
CAS No.: 2566-44-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4355
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 2036028
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00040762
Formel:
C₅H₁₀O MW: 86.13 g/mol Siedepunkt: 137…138 °C Flash-Pt: 47 °C (116 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040762 CAS-Nummer: 2566-44-1 UN: 1987 ADR: 3 III |