2-Amino-5-methylthiazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Methylthiazol-2-ylamin
L11039.06EA 45.2 CHF
L11039.06
2-Amino-5-methylthiazol ≥98%
2-Amino-5-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 95…98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078317
CAS-Nummer: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
ADR: 9,III