4-Chlor-2-methylphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L10470.03
L10470.06
L10470.03EA
43.5
CHF
L10470.03
L10470.06
4-Chlor-2-methylphenylisocyanat ≥98%
4-Chlor-2-methylphenylisocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 37408-18-7
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₈H₆ClNO MW: 167,59 g/mol Siedepunkt: 103 °C (13 mmHg) Melting Pt: 36…40 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00019914 CAS-Nummer: 37408-18-7 UN: 2811 ADR: 6.1,II |