Thiazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L09970.03 L09970.06 L09970.14
L09970.03EA 68.1 CHF
L09970.03 L09970.06 L09970.14
Thiazol ≥99%
Thiazole
Purity: 99% CAS No.: 288-47-1 Molecular Formula: C3H3NS Formula Weight: 85.13 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.5390 Odour: Unpleasant Melting Point: -33° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 103852 Merck Reference: 14,9307 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005315
Formel: C₃H₃NS
Siedepunkt: 117…118 °C
Melting Pt: –33 °C
Dichte: 1.200
Flash-Pt: 22 °C (71 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005315
CAS-Nummer: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9307