N-Methylphthalimid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
N-Methylphthalsäureimid
, N-Methyl-1,2-benzoldicarbonsäureimid
L08991.14EA
137
CHF
L08991.14
N-Methylphthalimid ≥98%
N-Methylphthalimid
Formel:
C₉H₇NO₂ MW: 161,16 g/mol Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa) Melting Pt: 132…136 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00023063 CAS-Nummer: 550-44-7 EINECS: 208-982-4 |