2-Amino-1,3-propandiol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
L08426.06 L08426.14
L08426.06EA 133 CHF
L08426.06 L08426.14
2-Amino-1,3-propandiol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 534-03-2 Molecular Formula: C3H9NO2 Formula Weight: 91.11 Melting Point: 52-56° Boiling Point: 128°/0.8mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00051487
Formel: C₃H₉NO₂
Siedepunkt: 128 °C (0.8 mmHg)
Melting Pt: 52…56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051487
CAS-Nummer: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
ADR: 8,III