2,2,2-Trichlorethylchlorformiat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L06875.22
L06875.14
L06875.22EA
281
CHF
L06875.22
L06875.14
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat ≥97%
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat
Purity: 97%
CAS No.: 17341-93-4
Molecular Formula: ClCO2CH2CCl3
Formula Weight: 211.86
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₃H₂Cl₄O₂ MW: 211,86 g/mol Siedepunkt: 171…172 °C Melting Pt: 0…2 °C Dichte: 1.539 Flash-Pt: >100 °C (212 °F) |
MDL Number:
MFCD00000810 CAS-Nummer: 17341-93-4 EINECS: 241-363-7 UN: 3277 ADR: 6.1,II |