1-Phenyl-2-thioharnstoff ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea
L06690.18
L06690.30
L06690.09
L06690.18EA
208
CHF
L06690.18
L06690.30
L06690.09
1-Phenyl-2-thioharnstoff ≥97%
1-Phenyl-2-thioharnstoff
Purity: 97%
CAS No.: 103-85-5
Molecular Formula: C7H8N2S
Formula Weight: 152.21
Odour: Odourless
Melting Point: 149-153°
Beilstein Reference: 907309
Merck Reference: 14,7315
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004933
Formel:
C₇H₈N₂S MW: 152,22 g/mol Siedepunkt: 295…297 °C (1013 hPa) Melting Pt: 149…153 °C Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004933 CAS-Nummer: 103-85-5 EINECS: 203-151-2 UN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,7315 |